Learn More
Justrite™ Pinzas de mano dobles antiestáticas con conectores de extremo
Descrizione
Elija entre cable flexible o aislado.
- Cable flexible formado por cable de aeronaves de trenzado múltiple reforzado con acero recubierto de zinc
- Cable aislado formado por cable de cobre de trenzado múltiple con recubrimiento resistente a la electricidad de poliuretano negro
- Las longitudes estándar del cable de puesta a tierra son de 3 y 10 pies. (1 y 3 m); cuando se necesitan longitudes mayores, utilice varios cables con extremos terminales de 0,25 in (Números de cat. 17-985-90G o 17-985-90J) atornillados entre sí.
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
†Enroscado.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Pinzas de mano dobles |
| Material | Zinc, acero |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91,44 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?