Learn More
Berthold Technologies Junior LB9509 Luminómetro PorTable
Código de producto. 31777296 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Alta sensibilidad
Estándar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo
31777296 Estándar
31777293 Alta sensibilidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31777296 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 3252610
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Luminómetro tubular portátil pequeño para aplicaciones comunes que utilizan reactivos bioluminiscentes y quimioluminiscentes de tipo glow.
  • Excelente rendimiento, tamaño pequeño, bajo peso (2 kg) y modo a pilas: ideal siempre que la movilidad sea importante (en el laboratorio, en el lugar o al aire libre)
  • Tubo fotomultiplicador en modo de conteo de fotones individuales
  • Modelo de alta sensibilidad: <50 AMOL ATP/tubo con un rango >dinámico de 6 órdenes de magnitud
  • Luminiscencia de rango espectral: 380 - 630 nm
  • Compatible con tubos de luminiscencia (12 x 47 mm, 12 x 55 mm, 12 x 75 mm), tubos de microcentrífuga (1, 1,5 y 2 mL) y viales tapados, 4 mL (14 x 54 mm)
  • Equipado con baterías recargables para muchas horas de funcionamiento independiente; puede conectarse a una red eléctrica para recarga automática
Especificaciones
Tipo Luminómetro
Tipo de pantalla Matrix
Detector Tubo fotomultiplicador en modo de conteo de fotones simples
Método de detección Luminiscencia
Límites de detección <1 fmol ATP
Color Gris claro
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Tensión 110/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) Tubos
Altura (métrico) 170 mm
Anchura (métrico) 150 mm
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 2 kg
Incluye Luminómetro, cable de alimentación, manuales de usuario, accesorios estándar
Requisitos de almacenamiento De 0 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad EC
Modelo Estándar