Learn More
Thermo Scientific™ Kit Jump In™ T-REx™ CHO-K1
Descripción
The Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ CHO-K1 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon the addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the CHO-K1 cell line, allows the use of the isogenic pool for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
La alta eficiencia de la reorientación, facilitada por los sitios R4 en la línea celular CHO-K1, permite el uso de la piscina isogénica para experimentos adicionales sin necesidad de selección clonal. De forma alternativa, la alta eficacia de la reorientación permite seleccionar fácilmente un clon estable positivo para expresar el gen de interés.
El kit Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 le permite:
• Desarrollar de forma rápida y eficaz grupos celulares isogénicos diseñados de forma estable en aproximadamente la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales de ingeniería celular
• Expresar de forma inducible su gen de interés mediante la doxiciclina
• Utilizar la expresión isogénica de un locus genómico definido como la solución ideal para el análisis comparativo de familias de genes, isoformas u ortologos
• Generar varias líneas de células en paralelo utilizando el flujo de trabajo simplificado
• Acceder fácilmente a la tecnología sin licencias complicadas o restricciones para interpretar
Ahorrar tiempo con la generación rápida y eficiente de líneas de células manipuladas
Con el kit Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 puede generar grupos celulares funcionales en tan solo dos semanas sin el laborioso aislamiento y análisis de clones, y el flujo de trabajo optimizado facilita la generación de varias líneas de células al mismo tiempo. Incluso la generación de líneas de células clonales se puede hacer con menos tiempo y esfuerzo debido al alto porcentaje de clones positivos. Además, la tecnología Jump-In™ le da la libertad de generar un número ilimitado de líneas celulares sin requisitos restrictivos de licencia.
Amplíe sus capacidades experimentales
El kit Jump-In™ T-Rex™ CHO-K1 permite la expresión inducible de su gen de interés tóxico o inestable y es la solución ideal para objetivos y ensayos en los que las tecnologías de ingeniería transitorias son problemáticas. El kit también proporciona una manera práctica de crear paneles diana de familias de genes, isoformas u ortólogos. Los genes que codifican para proteínas de gran tamaño o proteínas multiunidad no son un problema, ya que los vectores de destino Gateway™ aceptan inserciones grandes.
El kit incluye:
Células Jump-In™T-Rex™ CHO-K1 (2 viales a 1 ml cada uno)
Vector pJTI™ R4 Dest CMV TO pA (100 µg)-- Un vector Gateway™ que impulsa la expresión inducible de su gen de interés bajo el control del acelerador fuerte CMV mediante la inclusión del Tet-Operon. Vector
PJTI™ R4 Int (100 µg)-- Expresa la integrasa R4 para facilitar la repetición de su gen de interés en el sitio R4.
Se vende por separado:
Vector PJTI™ R4 CMV-TO MCS pA--Un vector de clonación multisitio que impulsa la expresión inducible de su gen de interés bajo control del acelerador fuerte CMV mediante la inclusión del Tet-Operon.
Vector PJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-- Vector de control con expresión inducible de GFP bajo control del acelerador fuerte del CMV mediante la inclusión del Tet-Operon.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit Jump In™ T-Rex™ CHO-K 1, 1 kit, método de entrega de transfección, expresión de células de mamíferos, agente inductor de tetraciclina, línea celular CHO-K1, promotor CMV/TO, blasticidina, Geneticin™ (G-418), agente de selección de higromicina, utilizado para expresión de proteínas |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de proteínas, expresión de proteínas, expresión en células de mamíferos, expresión regulada, integración dirigida, desarrollo de líneas celulares estables |
| Línea de células | CHO-K1 |
| Incluye | Células Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 (2 viales de 1 ml cada uno), vector pJTI™ R4 DEST CMV TO pA (100 μg), vector pJTI™ R4 Int (100 μg) |
| Contenido y almacenamiento | Células Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 (2 viales a 1 ml cada uno) , almacenar en nitrógeno líquido Vector pJTI™ R4 DEST CMV TO pA (100 µg), almacenar a -20 °C Vector pJTI™ R4 Int (100 µg), almacenar a -20 °C |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Tipo de producto | Kit CHO-K1 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Formato | Kit |
| Promotor | CMV/TO |
| Mostrar más |