Learn More
Thermo Scientific™ Kit Jump-In™ GripTite™ HEK293
Descripción
La alta eficacia de reorientación, posibilitada por los sitios R4 en la línea de células GripTite™ HEK293, permite el uso del grupo isogénico para experimentos adicionales sin tener que realizar una selección clonal. De forma alternativa, la alta eficiencia de retargeting permite seleccionar fácilmente un clon positivo estable que expresa su gen de interés.
El kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 le permite:
• Desarrollar de forma rápida y eficaz grupos celulares isogénicos diseñados de forma estable en aproximadamente la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales de ingeniería celular
• Utilizar la expresión isogénica de un locus genómico definido como la solución ideal para el análisis comparativo de familias de genes, isoformas u ortologos
• Generar varias líneas de células en paralelo utilizando el flujo de trabajo simplificado
• Acceder fácilmente a la tecnología sin licencias complicadas o restricciones para interpretar
Ahorrar tiempo con la generación rápida y eficiente de líneas de células manipuladas
Con el kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 puede generar grupos celulares funcionales en tan solo dos semanas sin el laborioso aislamiento y análisis de clones, y el protocolo optimizado facilita la generación de varias líneas de células al mismo tiempo. Incluso la generación de líneas de células clonales se puede hacer con menos tiempo y esfuerzo debido al alto porcentaje de clones positivos. Además, la tecnología Jump-In™ le da la libertad de generar un número ilimitado de líneas celulares sin requisitos restrictivos de licencia.
Amplíe sus capacidades experimentales
El kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 es la solución ideal para células y ensayos en los que las tecnologías de ingeniería transitoria son problemáticas, así como para líneas celulares difíciles de diseñar. El kit también proporciona una manera práctica de crear paneles objetivo de familias de genes, isoformas u ortólogos. Los genes que codifican para proteínas de gran tamaño o proteínas multiunidad no son un problema, ya que los vectores de destino Gateway™ aceptan inserciones grandes.
El kit incluye:
• Vector pA CMV Dest PJTI™ R4 (100 µg)
• Vector Int pJTI™ R4 (100 µg)
• Células Jump-In™ GripTite™ HEK293 (dos viales de 1 ml cada uno)
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Jump-In™ GripTite™ Hek293 |
| Contenido y almacenamiento | El kit incluye: Células Jump-In™ GripTite™ HEK293 pJTI™ R4 Int (vector de integrasa) pJTI™ R4 DEST CMV PA (vector de destino) Una vez recibido, almacene inmediatamente las células en nitrógeno líquido y los vectores a - 20 °C. Las células almacenadas a -80 °C pueden perder rápidamente la viabilidad. |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Formato | Kit |
| Promotor | CMV |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión de proteínas, desarrollo de ensayos |
| de control principal | Desarrollo de línea celular estable, integración orientada |
| Línea de productos | Jump-In |
| Tipo de producto | Kit HEK293 |
| Mostrar más |