Learn More
Invitrogen™ Jump-In™ CHO-K1 Kit
Código de producto. 11632089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11632089 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 11632089 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A14148
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit Jump-In™ CHO-K1
El kit Jump-in™ CHO-K1 permite la integración selectiva de material genético en un lugar R4 específico prediseñado en la línea celular Jump-In™ CHO-K1, para crear una línea celular estable e isogénica con menos esfuerzo y en menos tiempo que los métodos tradicionales de ingeniería celular.
La alta eficiencia de retargeting, hecha posible gracias a los lugares R4 en la línea celular CHO-K1, permite el uso del grupo isogénico para experimentos adicionales sin necesidad de selección clonal. De forma alternativa, la alta eficiencia de retargeting permite seleccionar fácilmente un clon positivo estable que expresa su gen de interés.
El kit Jump-In™ CHO-K1 le permite:
  • Desarrollar de forma rápida y eficiente grupos de células isogénicas diseñadas de forma estable en aproximadamente la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales de ingeniería celular
  • Utilizar la expresión isogénica de un locus genómico definido como la solución ideal para el análisis comparativo de familias de genes, isoformas u ortologos
  • Generar varias líneas celulares en paralelo mediante el flujo de trabajo simplificado
  • Acceder fácilmente a la tecnología sin licencias complicadas y sin tener que interpretar las restricciones
    Ahorre tiempo con la generación rápida y eficiente de líneas celulares manipuladas
    Con el kit Jump-In™ CHO-K1 puede generar grupos celulares funcionales en tan solo dos semanas sin el laborioso aislamiento y análisis de clones, y el protocolo optimizado facilita la generación de varias líneas celulares al mismo tiempo. Incluso la generación de líneas de células clonales se puede hacer con menos tiempo y esfuerzo debido al alto porcentaje de clones positivos. Además, la tecnología Jump-In™ le permite generar un número ilimitado de líneas celulares sin los requisitos restrictivos de las licencias.
    Amplíe sus capacidades experimentales
    El kit Jump-In™ CHO-K1 es la solución ideal para células y ensayos donde las tecnologías de ingeniería transitoria son problemáticas, así como para las difíciles El kit también proporciona una manera conveniente de crear paneles diana de familias de genes, isoformas u ortólogos. Los genes que codifican para proteínas de gran tamaño o proteínas multiunidad dejarán de suponer un problema, ya que los vectores de destino Gateway™ aceptan inserciones grandes.
    El kit incluye:
  • Vector pA de dest. CMV pJTI™ R4 (100 μg)
  • Vector de int. pJTI™ R4 (100 μg)
  • Células Jump-In™ CHO-K1 (2 viales de 1 ml cada uno)
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El kit incluye:Célula
    Jump-in™ CHO-K1
    spJTI™ R4 Int (vector de integrasa)
    pJTI™ R4 DEST CMV pA (vector de destino)
    Al recibirlo, almacenar inmediatamente las células en nitrógeno líquido y los vectores a - 20 °C. Las células almacenadas a - 80 °C pueden perder rápidamente la viabilidad.
    Tipo de producto Kit CHO-K1
    Cantidad 1 Kit
    Línea de células Jump-In™ CHO-K1
    Formato Kit
    Sistema de expresión Mamífero
    de control principal Desarrollo de líneas celulares estables, integración dirigida
    Promotor CMV
    Agente de selección (eucariótico) Higromicina
    Tipo de sistema Jump-In™
    Línea de productos Jump-In