Learn More
Trajan™ Jeringa Jumbo
Código de producto. 10751042
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10751042 1 l cada uno
10300811 500 ml cada uno
10045470 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751042 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 009920
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga y dispense grandes volúmenes de gas. Ligero e ideal para la calibración de equipos médicos.
Mantenga y dispense grandes volúmenes de gas.Ligero e ideal para la calibración de equipos médicos.
  • Diseñada para contener y dispensar grandes volúmenes de gas
  • Cilindros acrílicos de alta resistencia
  • Fácil acceso a la muestra para la adición de estándares o extracción de la submuestra a través del puerto secundario
  • El vástago del émbolo se puede desenroscar para facilitar el transporte y almacenamiento
  • Ideal para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire.
Especificaciones
Material Acrylic, Acrílico (cuerpo)
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire
Longitud (métrico) 159,1 mm
Tipo de producto Jeringa Jumbo
Modelo 1000MAR-LL-GT
Volumen (métrico) 1 l
Línea de productos Trajan