Learn More
Trajan™ Jeringa Jumbo
Descripción
Mantenga y dispense grandes volúmenes de gas.Ligero e ideal para la calibración de equipos médicos.
- Diseñada para contener y dispensar grandes volúmenes de gas
- Cilindros acrílicos de alta resistencia
- Fácil acceso a la muestra para la adición de estándares o extracción de la submuestra a través del puerto secundario
- El vástago del émbolo se puede desenroscar para facilitar el transporte y almacenamiento
- Ideal para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acrylic, Acrílico (cuerpo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire |
| Tipo de producto | Jeringa Jumbo |
| Modelo | 500MAR-LL-GT |
| Volumen (métrico) | 500 ml |