Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Sacos Jumbo
Código de producto. 15859251 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
800 mm
Incluye:
Extremo Liso
Extremo del adaptador para frascos
Tapa de extremo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15859251
Marca: Sampling Systems™ 1309C800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introducido para satisfacer la demanda de muestras de artículos grandes, incluyendo nueces, granos y gránulos más grandes. El Tomamuestras de Sacos Sampling Systems™ es una manera rápida y eficiente de obtener muestras de las sustancias dentro de sacos y bolsas.
  • Tipo A: Estilo liso - simplemente sostenga sobre la bolsa
  • Tipo B: Tapa del extremo - la muestra se mantiene en el tomamuestras hasta que se deposita la muestra
  • Tipo C: Adaptador para frascos - la muestra cae directamente en la botella
  • Fabricado enacero inoxidable 316L
  • Disponibles en longitud de 400 mm u 800 mm
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Jumbo
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye Extremo del adaptador para frascos
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 800 mm