Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur Jumbo, embalaje a granel
Descripción
- Garantiza una transferencia segura de las muestras
- Tamaño jumbo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 23 ml |
| Calibrado | No |
| Descripción | Pipeta Pasteur de plástico Jumbo |
| Diámetro exterior (métrico) | 9 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 45,4 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |