Learn More
Hidrobromuro de julolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487637 100 g 100 g
15467637 5 g 5 g
15477637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36298.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83646-41-7
Fórmula molecular C12H16BrN
Peso molecular (g/mol) 254.17
Número MDL MFCD00198009
Clave InChI KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
PubChem CID 12255670
Nombre IUPAC hidrobromuro de 1-azatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-trieno
SMILES Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Julolidine hydrobromide
Punto de fusión 239°C to 242°C
Color Rosa
Cantidad 100 g
Número UN UN2923
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido