Learn More
Jujuboside A, MedChemExpress
Código de producto. 16493886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493886 25 mg 25 miligramos
16491468 5 mg 5 miligramos
16439058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0659
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress Jujuboside A is a glycoside extracted from Semen Ziziphi Spinosae, a Chinese herbal medicine used to treat insomnia and anxiety.
Jujuboside A is a glycoside extracted from Semen Ziziphi Spinosae, a Chinese herbal medicine used to treat insomnia and anxiety.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Jujuboside A
CAS 55466-04-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C58H94O26
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (82.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (41.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]1([H])CC2)(CC[C@]3([H])[C@@]1(CC[C@H](O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)[C@@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]4O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]8O)([H])[C@@H]8O)C3(C)C)C)[C@@]9(CO%10)[C@@]2([H])[C@]([C@]%11(O)C)([H])[C@@]%10(O[C@@H](/C=C(C)/C)C%11)C9
Peso molecular (g/mol) 1207.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 1207.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration