Learn More
MedChemExpress Juglanin
Código de producto. 16491728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491728 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16491728 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN3442
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Tekniske data
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 418.35 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 96.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo JNK∣Apoptosis∣Autophagy
Cantidad 5 mg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.