Learn More
MedChemExpress Juglanin
Código de producto. 16432599
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432599 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16432599 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN3442
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 418.35 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 96.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo JNK∣Apoptosis∣Autophagy