Learn More
JTV 519 Fumarato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JTV 519 Fumarate |
| CAS | 1883549-36-7 |
| Fórmula molecular | C25H32N2O2 • (C4H4O4) |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone, 2-Butenedioate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32N2O2S.C4H4O4/c1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | O=C(N1CCSC2=CC=C(C=C2C1)OC)CCN3CCC(CC3)CC4=CC=CC=C4.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 424.6011607 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.2294 |