Learn More
Tocris Bioscience™ JTE 907
Descripción
Highly selective cannabinoid CB2 receptor inverse agonist. Binds with high affinity to rat, mouse and human CB2 receptors (Ki values are 0.38, 1.55 and 35.9 nM respectively). Produces anti-inflammatory effects in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JTE 907 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.48 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 438.48 |