Learn More
JTE 013, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-3-[(4-isopropyl-1,3-dimethyl-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)amino]urea |
| CAS | 383150-41-2 |
| Fórmula molecular | C17H19Cl2N7O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | JTE 013 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19Cl2N7O/c1-8(2)11-7-14(22-16-15(11)9(3)25-26(16)4)23-24-17(27)20-10-5-12(18)21-13(19)6-10/h5-8H,1-4H3,(H,22,23)(H2,20,21,24,27) |
| SMILES | CC(C)c1cc(NNC(=O)Nc2cc(Cl)nc(Cl)c2)nc3c1c(C)nn3C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dicloropiridin-4-il)-3-[(1,3-dimetil-4-propan-2-ilpirazolo[3,4-b]piridin-6-il)amino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 408.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1028 |