Learn More
JTC-801, MedChemExpress
Código de producto. 16495608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495608 10 mg 10 miligramos
16481777 50 mg 50 miligramos
16448307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13274
MedChemExpress JTC-801 is a selective opioid receptor-like1 (ORL1) receptor antagonist, binding to ORL1 receptor with a Ki value of 8.2 nM.
JTC-801 is a selective opioid receptor-like1 (ORL1) receptor antagonist, binding to ORL1 receptor with a Ki value of 8.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JTC-801
CAS 244218-51-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26ClN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.33 mg/mL (0.74 mM)
SMILES NC1=CC(C)=NC2=C1C=C(NC(C3=C(COC4=CC=C(C=C4)CC)C=CC=C3)=O)C=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 447.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.96
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation