Learn More
JT010, MedChemExpress
Código de producto. 16487127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487127 5 mg 5 miligramos
16474408 10 mg 10 miligramos
16433066 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111132
MedChemExpress JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JT010
CAS 917562-33-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19ClN2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (281.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
Peso molecular (g/mol) 354.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.85
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death