Learn More
JSH-23, MedChemExpress
Descripción
JSH-23 is an NF-κB inhibitor which inhibits NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 7.1 μM in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated macrophages RAW 264.7. JSH-23 inhibits nuclear translocation of NF-κB p65 without affecting IκBα degradation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JSH-23 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 749886-87-1 |
| Color | Purple |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H20N2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 56 mg/mL (233.00 mM) |
| SMILES | NC1=CC(C)=CC=C1NCCCC2=CC=CC=C2 |
| Mostrar más |