Learn More
JSH-150, MedChemExpress
Código de producto. 16482698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482698 5 mg 5 miligramos
16450489 10 mg 10 miligramos
16424136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYX0150
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JSH-150
CAS 2247481-21-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33ClN6O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 505.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.08
Porcentaje de pureza 95.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease