Learn More
JQEZ5, MedChemExpress
Código de producto. 16494466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494466 100 mg 100 miligramos
16485917 5 mg 5 miligramos
16479736 50 mg 50 miligramos
16463188 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16494466
Marca: Medchem Express HY100846
MedChemExpress JQEZ5 is a potent and selective EZH2 lysine methyltransferase inhibitor. JQEZ5 SAM-competitive inhibition of polycomb repressive complex 2 (PRC2) with an IC50 of 80 nM. JQEZ5 has anti-tumor effects.
JQEZ5 is a potent and selective EZH2 lysine methyltransferase inhibitor. JQEZ5 SAM-competitive inhibition of polycomb repressive complex 2 (PRC2) with an IC50 of 80 nM. JQEZ5 has anti-tumor effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JQEZ5
CAS 1913252-04-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H38N8O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1N=CC2=C(C(NCC3=C(C=C(NC3=O)C)CCC)=O)C=C(C4=CC=C(N=C4)N5CCN(C)CC5)N=C12)C
Peso molecular (g/mol) 542.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.68
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death