missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-JQ-1, MedChemExpress

Código de producto. 16456076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16456076 100 mg 100 miligramos
16488207 5 mg 5 miligramos
16445498 10 mg 10 miligramos
16421656 500 mg 500 miligramos
16421066 200 mg 200 miligramos
16401677 50 mg 50 miligramos
16401329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16456076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13030

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.

(+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (+)-JQ-1
CAS 1268524-70-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN4O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo JQ1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (98.47 mM)
SMILES O=C(C[C@H]1C2=NN=C(N2C3=C(C(C4=CC=C(C=C4)Cl)=N1)C(C)=C(S3)C)C)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 456.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.99
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.