Learn More
(+)-JQ-1, MedChemExpress
Código de producto. 16488207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488207 5 mg 5 miligramos
16456076 100 mg 100 miligramos
16445498 10 mg 10 miligramos
16421656 500 mg 500 miligramos
16421066 200 mg 200 miligramos
16401677 50 mg 50 miligramos
16401329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16488207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress (+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.
(+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-JQ-1
CAS 1268524-70-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN4O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo JQ1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (98.47 mM)
SMILES O=C(C[C@H]1C2=NN=C(N2C3=C(C(C4=CC=C(C=C4)Cl)=N1)C(C)=C(S3)C)C)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 456.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.99
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death