Learn More
JQ-1 (carboxylic acid), MedChemExpress
Descripción
JQ-1 carboxylic acid, a type of (+)-JQ-1 derivative, is a potent BET bromodomain inhibitor for downregulating PD-L1 expression on the surface of tumor cells. JQ-1 carboxylic acid can be used as a precursor to synthesize PROTACs, which targets BET bromodomains.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JQ-1 (carboxylic acid) |
| Forma física | Powder |
| CAS | 202592-23-2 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H17ClN4O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (77.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(O)=O)C=C1 |
| Mostrar más |