Learn More
Velp Scientifica™ Bomba de vacío de agua de recirculación JPV
Código de producto. 11752383 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de vacío de agua de recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
11752383 Bomba de vacío de agua de recirculación cada uno
1 options
Código de producto. 11752383 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F40100541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Asegure la recirculación constante del agua con esta bomba de vacío de agua. La bomba de vacío de agua de recirculación JPV de Velp Scientifica™ reduce el consumo total de agua.
  • Fácil manejo
    • El circulador reemplaza el costoso consumo de agua
    • Proporciona vacío cuando no hay suministro de agua fiable disponible
    • Extremadamente silenciosa y sin vibraciones
  • Fácil de utilizar
    • Asas integradas para simplificar la elevación
    • Caudal ajustable de 0 hasta 22 l por minuto
    • Nivel de vacío ajustable de la atmósfera a 0,04 bar
    • Estructura ABS
    • Llave de paso para vaciar el depósito
    • Dos prácticas asas facilitan la manipulación
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 250 x 400 mm
Fondo (métrico) 370 mm
Material ABS
Modelo JPV
Vataje 160 W
Peso (métrico) 8 kg
Caudal 22 l/min
Tipo de bomba Bomba de vacío de agua de recirculación
Aplicaciones Recirculación del agua
Tensión 230 V