Learn More
Tocris Bioscience™ JPS036
Código de producto. 30040317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30040317 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30040317 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8085/5
Selective HDAC3 Degrader (PROTAC™)
JPS036 is a selective HDAC3 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 440 nM; Dmax = 77 %). JPS036 comprises a benzamide-based compound joined by a linker to a Von Hippel Lindau (VHL) E3 ligase ligand.
Negative control JPS016NC also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-N-[2-[[12-[[4-[(2-Aminophenyl)carbamoyl]phenyl]amino]-12-oxododecyl]oxy]-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]-1-[(S)-2-(1-fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2669785-85-5
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C51H66FN7O7S
Pureza 0.98