Learn More
JNK Inhibitor VIII, MedChemExpress
Descripción
JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JNK Inhibitor VIII |
| CAS | 894804-07-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | TCS JNK 6o |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (701.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=C(N=C(NC(CC2=C(C=CC(OC)=C2)OC)=O)C=C1N)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 356.38 |
| Mostrar más |