Learn More
JNK-IN-8, MedChemExpress
Código de producto. 16495638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495638 10 mg 10 miligramos
16481807 50 mg 50 miligramos
16458337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13319
MedChemExpress JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNK-IN-8
Forma física Solid
CAS 1410880-22-6
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo JNK Inhibitor XVI
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (68.95 mM)
SMILES CC1=CC(NC(C2=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C2)=O)=CC=C1NC3=NC=CC(C4=CN=CC=C4)=N3
Peso molecular (g/mol) 507.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.59
Porcentaje de pureza 99.59%