Learn More
JNK-IN-7, MedChemExpress
Código de producto. 16492767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492767 50 mg 50 miligramos
16486688 10 mg 10 miligramos
16459247 5 mg 5 miligramos
16406846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15617
MedChemExpress JNK-IN-7 is a potent JNK inhibitor with IC50 of 1.5, 2 and 0.7 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively.
JNK-IN-7 is a potent JNK inhibitor with IC50 of 1.5, 2 and 0.7 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNK-IN-7
Forma física Solid
CAS 1408064-71-0
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo JNK inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (67.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2NC3=NC=CC(C4=CN=CC=C4)=N3
Peso molecular (g/mol) 493.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.56
Porcentaje de pureza 98.41%