Learn More
JNJ16259685, MedChemExpress
Código de producto. 16472576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472576 25 mg 25 miligramos
16465737 5 mg 5 miligramos
16452998 10 mg 10 miligramos
16449566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100407
MedChemExpress JNJ16259685 is a selective antagonist of mGlu1 receptor, and inhibits the synaptic activation of mGlu1 in a concentration-dependent manner with IC50 of 19 nM.
JNJ16259685 is a selective antagonist of mGlu1 receptor, and inhibits the synaptic activation of mGlu1 in a concentration-dependent manner with IC50 of 19 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ16259685
Forma física Solid
CAS 409345-29-5
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (307.31 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C3C(CCCO3)=CC2=C1)[C@H]4CC[C@@H](OC)CC4
Peso molecular (g/mol) 325.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.4
Porcentaje de pureza 98.1%