Learn More
JNJ0966, MedChemExpress
Código de producto. 16470999
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470999 1 mg 1 miligramo
16466577 5 mg 5 miligramos
16452876 25 mg 25 miligramos
16444886 100 mg 100 miligramos
16430227 50 mg 50 miligramos
16403858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16470999 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103482
MedChemExpress JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ0966
CAS 315705-75-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N4O2S2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=C(OC)C=CC=C3)=N2)SC(NC(C)=O)=N1
Peso molecular (g/mol) 360.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease