Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A
Descripción
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile |
| CAS | 1962931-71-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Diacylglycerol O-Acyltransferase (DGAT) Inhibitors |
| Fórmula molecular | C24H16BrFN4O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.38 |