Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A
DGAT2 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5853/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.Especificaciones
| 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile | |
| 1962931-71-0 | |
| 10 mg |