Learn More
JNJ-7777120, MedChemExpress
Código de producto. 16481877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481877 50 mg 50 miligramos
16478407 5 mg 5 miligramos
16466206 100 mg 100 miligramos
16455718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13508
MedChemExpress JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-7777120
CAS 459168-41-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16ClN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.02 mM)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCN(C)CC3
Peso molecular (g/mol) 277.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation