Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ 7777120
Descripción
JNJ 7777120 is a histamine H4 receptor antagonist; displays high affinity (Ki = 4.5 nM) and is >1000-fold selective for H4 over other histamine receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 459168-41-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C14H16ClN3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 277.75 |