Learn More
JNJ-64619178, MedChemExpress
Código de producto. 16453418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453418 10 mg 10 miligramos
16430779 1 mg 1 miligramo
16424646 100 mg 100 miligramos
16416147 5 mg 5 miligramos
16409946 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101564
MedChemExpress JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-64619178
CAS 2086772-26-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23BrN6O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Onametostat
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (258.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N)N=C(C=C(CC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)C2)C=C5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 483.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.36
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death