Learn More
JNJ-63533054, MedChemExpress
Código de producto. 16497736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497736 100 mg 100 miligramos
16487938 10 mg 10 miligramos
16483877 50 mg 50 miligramos
16420408 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19838
MedChemExpress JNJ-63533054 is a potent, selective and orally active GPR139 agonist with an EC50 of 16 nM for human GPR139 (hGPR139). JNJ-63533054 shows selective for GPR139 over other GPCRs, ion channels, and transporters. JNJ-63533054 can cross the blood-brain barrier (BBB).
JNJ-63533054 is a potent, selective and orally active GPR139 agonist with an EC50 of 16 nM for human GPR139 (hGPR139). JNJ-63533054 shows selective for GPR139 over other GPCRs, ion channels, and transporters. JNJ-63533054 can cross the blood-brain barrier (BBB).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-63533054
Forma física Solid
CAS 1802326-66-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.84 mM)
SMILES O=C(NCC(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)=O)C2=CC=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 316.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.78
Porcentaje de pureza 99.38%