Learn More
JNJ-5207852, MedChemExpress
Código de producto. 16485008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485008 10 mg 10 miligramos
16481247 50 mg 50 miligramos
16467737 5 mg 5 miligramos
16455766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12190
MedChemExpress JNJ-5207852 is a selective and potent histamine H3 receptor (H3R) antagonist, with pKis of 8.9, 9.24 for rat and human H3R, respectively.
JNJ-5207852 is a selective and potent histamine H3 receptor (H3R) antagonist, with pKis of 8.9, 9.24 for rat and human H3R, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-5207852
CAS 398473-34-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 77.5 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(CCCOC2=CC=C(CN3CCCCC3)C=C2)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 316.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation