Learn More
JNJ-47117096 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495856 100 mg 100 miligramos
16495148 10 mg 10 miligramos
16493296 25 mg 25 miligramos
16471377 50 mg 50 miligramos
16427877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12420
MedChemExpress JNJ-47117096 hydrochloride is potent and selective MELK inhibitor, with an IC50 of 23 nM, also effectively inhibits Flt3, with an IC50 of 18 nM.
JNJ-47117096 hydrochloride is potent and selective MELK inhibitor, with an IC50 of 23 nM, also effectively inhibits Flt3, with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-47117096 hydrochloride
CAS 1610536-69-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClN4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo MELK-T1 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (626.74 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C2CCNCCC2=C1)C3=CC=C(C4=CNN=C4)C=C3OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 398.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.89
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.