Learn More
JNJ-47117096 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
JNJ-47117096 hydrochloride is potent and selective MELK inhibitor, with an IC50 of 23 nM, also effectively inhibits Flt3, with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JNJ-47117096 hydrochloride |
| CAS | 1610536-69-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23ClN4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MELK-T1 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 250 mg/mL (626.74 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C2CCNCCC2=C1)C3=CC=C(C4=CNN=C4)C=C3OC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 398.89 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?