Learn More
JNJ-42165279, MedChemExpress
Código de producto. 16450298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450298 5 mg 5 miligramos
16407838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19636
MedChemExpress JNJ-42165279 is a FAAH inhibitor with IC50 of 70 ± 8 nM and 313 ± 28 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
JNJ-42165279 is a FAAH inhibitor with IC50 of 70 ± 8 nM and 313 ± 28 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-42165279
CAS 1346528-50-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17ClF2N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.43 mM)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=C(Cl)C=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 410.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.8
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation