Learn More
JNJ-42153605, MedChemExpress
Código de producto. 16489947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489947 5 mg 5 miligramos
16477468 10 mg 10 miligramos
16447436 100 mg 100 miligramos
16423497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18162
MedChemExpress JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-42153605
CAS 1254977-87-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23F3N4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (41.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN4C1=NN=C4CC5CC5)(F)F
Peso molecular (g/mol) 400.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.44
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation