Learn More
JNJ 42041935, TRC
Código de producto. 30133384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133384 5 mg 5 miligramos
30009465 10 mg 10 miligramos
30007924 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ2113185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193383-09-3
Fórmula molecular C12 H6 Cl F3 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 346.65
Sinónimo 1-[6-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-[6-cloro-5-(trifluorometaxi)-1H-benzimidazol-2-il]pirazol-4-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cnn(c1)c2nc3cc(OC(F)(F)F)c(Cl)cc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ 42041935
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6ClF3N4O3/c13-6-1-7-8(2-9(6)23-12(14,15)16)19-11(18-7)20-4-5(3-17-20)10(21)22/h1-4H,(H,18,19)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0081