Learn More
JNJ-40411813, MedChemExpress
Código de producto. 16452867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452867 50 mg 50 miligramos
16426798 10 mg 10 miligramos
16416916 100 mg 100 miligramos
16409347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15748
MedChemExpress JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-40411813
CAS 1127498-03-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25ClN2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo ADX-71149
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (72.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(Cl)=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN1CCCC
Peso molecular (g/mol) 344.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.88
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation