Learn More
JNJ-39758979, MedChemExpress
Descripción
JNJ-39758979 is a selective, orally active, and high-affinity histamine H4 receptor antagonist with Kis of 12.5, 5.3, and 25 nM for human, mouse, and monkey histamine H4 receptor, respectively. JNJ-39758979 functionally antagonizes histamine-induced cAMP inhibition with a pA2 of 7.9 in transfected cells. JNJ-39758979 shows good anti-inflammatory and antipruritic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JNJ-39758979 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1046447-90-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H19N5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (150.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(C(C)C)=CC(N2C[C@H](N)CC2)=N1 |
| Mostrar más |