Learn More
JNJ-38877618, MedChemExpress
Código de producto. 16487117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487117 5 mg 5 miligramos
16464398 10 mg 10 miligramos
16460717 50 mg 50 miligramos
16425296 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16487117
Marca: Medchem Express HY111050
MedChemExpress JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.
JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-38877618
Forma física Solid
CAS 943540-74-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12F2N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C2N=CC=CC2=C1)(F)C3=NN=C4C=CC(C5=CC=NC=C5)=NN43
Peso molecular (g/mol) 374.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.35
Porcentaje de pureza 98.26%