Learn More
JNJ-38877605, MedChemExpress
Código de producto. 16493997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493997 50 mg 50 miligramos
16450548 5 mg 5 miligramos
16408088 10 mg 10 miligramos
16407856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50683
MedChemExpress JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.
JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-38877605
Forma física Solid
CAS 943540-75-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H13F2N7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.50 mM)
SMILES FC(F)(C1=NN=C2C=CC(C3=CN(C)N=C3)=NN21)C4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 377.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.35
Porcentaje de pureza 95.18%