Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ 303
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18014002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18014002 10 mg 10 miligramos
18043872 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18014002 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3899/10
Potent and selective IKs blocker
Potent IKs blocker (IC50 = 64 nM). Displays no effects on other cardiac channels; IC50 values are 3.3, >10, 11.1 and 12.6 μM for INa, ICa, Ito and IKr currents respectively. Prolongs QT and causes unprovoked torsades de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878489-28-2
Fórmula molecular C21H29ClN2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ 303
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.98
Pureza >98%
Peso molecular 440.983