Learn More
JNJ-17203212, MedChemExpress
Código de producto. 16485527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485527 5 mg 5 miligramos
16479476 50 mg 50 miligramos
16462526 25 mg 25 miligramos
16454236 100 mg 100 miligramos
16452788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100129
MedChemExpress JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.
JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-17203212
CAS 821768-06-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15F6N5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.48 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2C(F)(F)F)CC1)NC3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 419.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism