Learn More
JNJ 16259685, TRC
Código de producto. 17972385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972385 100 mg 100 miligramos
17921055 10 mg 10 miligramos
17910725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ211305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409345-29-5
Fórmula molecular C20 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 325.4
Sinónimo JNJ 16259685, (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)(cis-4-methoxycyclohexyl)-methanone
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolina-7-il-(4-metaxiciclohexil)metanona
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)c2ccc3nc4OCCCc4cc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl-(4-methoxycyclohexyl)methanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO3/c1-23-17-7-4-13(5-8-17)19(22)14-6-9-18-16(11-14)12-15-3-2-10-24-20(15)21-18/h6,9,11-13,17H,2-5,7-8,10H2,1H3/t13-,17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1678