Learn More
JNJ-10229570, MedChemExpress
Descripción
JNJ-10229570 is an antagonist of melanocortin receptor 1 (MC1R) and melanocortin receptor 5 (MC5R), which inhibits sebaceous gland differentiation and the production of sebum-specific lipids. JNJ-10229570 inhibits the binding of 125I-NDP-α-MSH to cells expressing human MC1R and MC5R, with IC50 values of 270 nM and 200 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JNJ-10229570 |
| CAS | 524923-88-4 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H19N3O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (160.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(C=CC=C1)C(N(C2=C(C=CC=C2)OC)S/3)=NC3=N\C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 389.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.47 |
| Mostrar más |